Merck
857500C
Avanti
17:0 cyclo acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Kwas cis-9,10-metylenoheksadekanowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (857500C-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
1 mg/mL (857500C-1mg)
typ lipidu
phospholipids
cardiolipins
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O
InChI
1S/C17H32O2/c1-2-3-4-8-11-15-14-16(15)12-9-6-5-7-10-13-17(18)19/h15-16H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
Klucz InChI
MUZYOAHCGSIXJH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyklokwas 17:0 to 17-węglowy cyklopropanowy kwas tłuszczowy występujący w bakteriach E. coli.
Zastosowanie
Cyklokwas 17:0 został użyty jako składnik cyklopropanowego kwasu tłuszczowego w przygotowaniu polarnego ekstraktu lipidowego E. coli.
Działania biochem./fizjol.
17:0 lub kwas cis-9,10-metylenoheksadekanowy blokuje syntezę kwasu fosfatydowego poprzez hamowanie aktywności enzymu acylotransferazy L-glicerolu 3-fosforanu z E. coli.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (857500C-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Inhibition of L-Glycerol 3-Phosphate Acyltransferase from Escherichia coil by cis-9, l0-Methylenehexadecanoic Acid
Kito, M, et al.
Test, 71(1), 99-105 (1972)
Physical properties of liposomes and proteoliposomes prepared from Escherichia coli polar lipids
White G F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1468(1-2), 175-186 (2000)