Merck
857501P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PC
Avanti Research - A Croda Brand 857501P, powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-cis-9,10-metyloheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
746.05
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (857501P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 857501P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Klucz InChI
MHMMFIIAMURXQM-DFCGPKRUSA-N
Opis ogólny
16:0-17:0 cyclo PC lub 1-palmitoilo-2-cis-9,10-metyloheksadekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina jest zmodyfikowanym cyklopropanem analogiem PC. Jest glicerofosfolipidem i najważniejszym składnikiem eukariotycznej błony komórkowej. Ogólnie stanowi do 40-50% komórek i organelli.
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) ma kluczowe znaczenie dla syntezy drugich przekaźników i mediatorów lipidowych. Działa również jako półprodukt do syntezy innych klas glicerofosfolipidów wraz z fosfatydyloetanoloaminą (PE). Wszelkie zaburzenia poziomu PC prowadzą do różnych zaburzeń metabolicznych.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (857501P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Selma Maric et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(1), 241-254 (2014-10-11)
Phosphatidylcholine (PC) is a major component of eukaryotic cell membranes and one of the most commonly used phospholipids for reconstitution of membrane proteins into carrier systems such as lipid vesicles, micelles and nanodiscs. Selectively deuterated versions of this lipid have
Lian Shan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 864(1-2), 22-28 (2008-02-12)
Lysophosphatidic acid (LPA) is a class of lipids that play multiple biological functions. Several reports show that they are potential biomarkers for diagnosing ovarian cancer. Therefore, it is necessary to accurately quantify their levels in biological samples. Here we report
Junliang Wan et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(46), 12953-12961 (2019-10-23)
Most common sphingolipids are comprised of "typical" sphingoid bases (sphinganine, sphingosine, and structurally related compounds) and are produced via the condensation of l-serine with a fatty acyl-CoA by serine palmitoyltransferase. Some organisms, including mammals, also produce "atypical" sphingoid bases that
Luce Farine et al.
Scientific reports, 5, 16787-16787 (2015-11-19)
Phosphatidylethanolamine (PE) and phosphatidylcholine (PC) are among the most abundant phospholipids in biological membranes. In many eukaryotes, the CDP-ethanolamine and CDP-choline branches of the Kennedy pathway represent major and often essential routes for the production of PE and PC, with