Merck
850543P
Avanti
8.9 MAG
1-(8Z-heptadecenoyl)-rac-glycerol, powder
Synonim(y):
17:1 MG (8.9)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
342.51 g/mol
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (with screw cap (850543P-25mg))
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850543P
metody
protein sequencing: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C20H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(23)24-18-19(22)17-21/h9-10,19,21-22H,2-8,11-18H2,1H3/b10-9-
Klucz InChI
UQZGIPIXMWOKEC-KTKRTIGZSA-N
Opis ogólny
Monoacyloglicerole (MAG) to estry glicerolu.
Ten nowy detergent lipidowy może być stosowany do krystalizacji białek błonowych przy użyciu mezofaz lipidowych. Metoda ta jest różnie określana jako lipidowa faza sześcienna lub metoda mezo. Wykazano, że metoda ta jest dość wszechstronna, ponieważ została wykorzystana do rozwiązywania struktur krystalograficznych rentgenowskich białek prokariotycznych i eukariotycznych, białek monomerycznych, homo- i hetero-multimerycznych, zawierających chromofor i bez chromoforu oraz białek alfa-helikalnych i beta-baryłkowych.
Działania biochem./fizjol.
Monoacyloglicerole (MAG) są zwykle preferowane w przemyśle spożywczym jako emulgatory. Są one stosowane w wielu produktach kosmetycznych. Są również przydatne w przemyśle tworzyw sztucznych i tekstylnym.
Opakowanie
Fiolka PTFE 5 ml z zakrętką (850543P-25mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of monoacylglycerols through glycerolysis of ethyl esters derived from linseed oil by green processes
Hobuss CB, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(4), 2327-2336 null
Niklaus Johner et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(8), 3271-3284 (2014-02-06)
The recent advances in the in meso crystallization technique for the structural characterization of G-protein coupled receptor (GPCR) proteins have established the usefulness of the lipidic-cubic phases (LCPs) in the field of crystallography of membrane proteins. It is surprising that
Martin Caffrey et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (45) (2010-11-30)
A detailed protocol for crystallizing membrane proteins by using lipidic mesophases is described. This method has variously been referred to as the lipidic cubic phase or in meso method. The method has been shown to be quite versatile in that