Kluczowe dokumenty
850541P
Avanti
MEGA-9
Avanti Research™ - A Croda Brand 850541P, powder
Synonim(y):
N-nonanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850541P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850541P
Zastosowanie
microbiology
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
Klucz InChI
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)