Key Documents
850540P
Avanti
MEGA-8
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P, powder
Synonim(y):
N-octanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Polecane produkty
Próba
>99% (TLC)
Postać
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 g (850540P-1g)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P
Zastosowanie
sample preservation
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
Klucz InChI
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3