Kluczowe dokumenty
93774
Polyoxyethylene (20) sorbitan monolaurate solution
ampule, ~10% in H2O
Synonim(y):
Polyethylene glycol sorbitan monolaurate solution, Polyoxyethylenesorbitan monolaurate
About This Item
Polecane produkty
opis
non-ionic
Poziom jakości
Formularz
liquid
jakość
ampule
stężenie
~10% in H2O
zanieczyszczenia
≤150 μM sulfhydryl oxidizing substances (carbonyls, peroxides)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.347
gęstość
1.01 g/mL at 20 °C
ślady kationów
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Zastosowanie
sample preservation
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Klucz InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?