Merck
860385P
Avanti
16:0-18:1 D5 PG
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol-1′,1′,2′,3′,3′-d5) (ammonium salt), powder
Synonim(y):
1-palmitoilo-2-oleoilo-sn-glicero-3-fosfo-(1′racglicerol-d5) (sól amonowa); 110899
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H75D5NO10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
771.07
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (860385P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 860385P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Klucz InChI
WFYVYFVKHCDATR-GKRQAWATSA-N
Zastosowanie
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol-1′,1′,2′,3′,3′-d5) (16:0-18:1 D5 PG) został użyty jako deuterowany wzorzec do badania tłumienia jonów w próbkach wody morskiej za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Został on również wykorzystany jako wzorzec wewnętrzny do weryfikacji wzoru fragmentacji i czasów elucji różnych klas lipidów w celu identyfikacji lipidów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (860385P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin W Becker et al.
Nature communications, 9(1), 5179-5179 (2018-12-07)
Sunlight is the dominant control on phytoplankton biosynthetic activity, and darkness deprives them of their primary external energy source. Changes in the biochemical composition of phytoplankton communities over diel light cycles and attendant consequences for carbon and energy flux in