Merck
850464P
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonim(y):
1-oktadekanoilo-2-tetradekanoilo-sn-glicero-3-fosfocholina; SMPC; PC(18:0/14:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H80NO8P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
734.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850464P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850464P
typ lipidu
cardiolipins
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
Klucz InChI
MZWGYEJOZNRLQE-KXQOOQHDSA-N
Opis ogólny
Fosfatydylocholina (PC) jest zwitterionowym fosfolipidem zawierającym cholinę. Jest to najobficiej występujący fosfolipid, stanowiący 30-60%. PC ma grupę głowową składającą się z fosforanu, choliny i glicerolu zestryfikowanych w pozycjach C1 i C2 długołańcuchowym acylowym alkoholem tłuszczowym. W strukturze, czwartorzędowa amina choliny jest niezbędna dla jej funkcji. Grupa ogonowa zawiera zarówno nasycony, jak i nienasycony długołańcuchowy alkohol acylowy. U eukariontów długość łańcucha kwasu tłuszczowego może się różnić do C26.
Fosfatydylocholiny (PC) to fosfolipidy, które są obficie obecne w błonie. Kwasy tłuszczowe w pozycjach sn-1 i sn-2 PC są kowalencyjnie przyłączone do glicerolu za pomocą wiązań estrowych.
Zastosowanie
18:0-14:0 PC (1-stearoilo-2-mirystoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) został użyty:
  • jako wzorzec dla ultrawydajnej chromatografii cieczowej z potrójnym kwadrupolem spektrometrii masowej czasu przelotu (UPLC-QTOF) do profilowania lipidów ludzkiego osocza
  • jako standard dla chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS)
  • w przygotowaniu pęcherzyków
18:0-14:0 PC (1-stearoilo-2-myristoilo-sn-glicero-3-fosfocholina) może być stosowany w liposomach do badania jego wpływu na proliferację kilku linii komórkowych za pomocą transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM).
Działania biochem./fizjol.
Fosfatydylocholina (PC) jest prekursorem syntezy sfingomieliny i fosfatydyloseryny. PC jest niezbędna do syntezy drugich przekaźników, takich jak kwasy tłuszczowe, diacyloglicerol (DAG), kwas fosfatydowy (PA) i lizofosfatydylocholina. Głównym źródłem PC u ssaków jest dwufosforan cytydyny (CDP) - cholina / szlak Kennedy'ego poprzez wykorzystanie choliny. 18:0-14:0 PC (1-stearoilo-2-myristoilo-sn-glicero-3-fosfocholina/SMPC) ma dwa nasycone łańcuchy stearoilu (C18) i mirystoilu (C14). Pęcherzyki utworzone przez SMPC zachowują się jak stałe powłoki i wykazują jedynie słabe fluktuacje kształtu.
Fosfatydylocholina (PC) może uczestniczyć w sygnalizacji różnicowania neuronów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (850464P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
najczęściej kupowane z tym produktem
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biochemistry of Lipids, Lipoproteins and Membranes (2015)
Bending stiffness of biological membranes: What can be measured by neutron spin echo?
Mell M, et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 36(7), 75-75 (2013)
Development of lipidomic platform and phosphatidylcholine retention time index for lipid profiling of rosuvastatin treated human plasma
Choi JM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 944, 157-165 (2014)
Regulation of endogenic metabolites by rosuvastatin in hyperlipidemia patients: An integration of metabolomics and lipidomics
Lee H, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 214, 69-83 (2018)
Microenvironmental differences and changes in bilayers of unilamellar vesicles probed by spectroscopic and kinetic parameters
Wen S, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 278(2), 488-496 (2004)