Kluczowe dokumenty
800815C
Avanti
16:0-18:1 DG
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol, chloroform
Synonim(y):
1-heksadekanoilo-2-(9Z-oktadekenoilo)-sn-glicerol; DG(16:0/18:1(9Z)/0:0)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H70O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
594.95
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (800815C-10mg)
pkg of 1 × 5 mL (800815C-25mg)
pkg of 1 × 8 mL (800815C-200mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 800815C
stężenie
2 mg/mL (800815C-10mg)
25 mg/mL (800815C-200mg)
5 mg/mL (800815C-25mg)
typ lipidu
neutral glycerides
neutral lipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
W sygnalizacji biochemicznej diacyloglicerol (DAG) funkcjonuje jako drugi lipid sygnalizacyjny i jest produktem hydrolizy fosfolipidu PIP2 (fosfatydyloinozytolobisfosforanu) przez enzym fosfolipazę C (PLC) (enzym związany z błoną), który w tej samej reakcji wytwarza trisfosforan inozytolu (IP3). Chociaż trisfosforan inozytolu (IP3) dyfunduje do cytozolu, DAG pozostaje w błonie plazmatycznej ze względu na swoje właściwości hydrofobowe. IP3 stymuluje uwalnianie jonów wapnia z gładkiego retikulum endoplazmatycznego, podczas gdy DAG jest fizjologicznym aktywatorem kinazy białkowej C (PKC). Produkcja DAG w błonie ułatwia translokację PKC z cytozolu do błony plazmatycznej.
Diacyloglicerol naśladuje działanie promujących nowotwory związków estrów florbolowych.
Zastosowanie
16:0-18:1 DG został użyty do przygotowania próbek mózgu do analizy spektrometrycznej. Może być stosowany jako wzorcowy zestaw danych lipidowych w eksperymentach tandemowej spektrometrii mas z dysocjacją indukowaną kolizją (CID-MS/MS) oraz w teście kinazy diacyloglicerolowej in vitro.
Opakowanie
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800815C-10mg)
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800815C-200mg)
30 ml bursztynowa wąska szklana butelka z zakrętką (800815C-25mg)
Przechowywanie i stabilność
Diacyloglicerole są wygodnie przechowywane w roztworach chloroformu w szklanych fiolkach z zakrętkami wyłożonymi PTFE w temperaturze -20°C. W tych warunkach migracja acylowa jest minimalna. Podczas obchodzenia się z roztworami chloroformu należy unikać plastiku.
Inne uwagi
Dostarczanie do komórek:
Wysuszyć próbki diacyloglicerolu w chloroformie, używając strumienia azotu. Rozpuścić pozostałość w odpowiedniej objętości etanolu lub DMSO, a następnie rozcieńczyć do pożądanego środowiska wodnego.
Efektywne stężenie:
Większość odpowiedzi biologicznych nasyca się przy 20 do 250 μM sn-1,2-dioktanoiloglicerolu. Tylko izomery sn-1,2 wydają się być aktywne.
Środki ostrożności: Ponieważ krótkołańcuchowe diacyloglicerole naśladują działanie promujących nowotwory diestrów florbolowych w wielu układach biologicznych, należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi. Traktowanie roztworów, naczyń i innych artykułów 1N NaOH przed myciem lub wyrzuceniem zniszczy diacyloglicerole.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Kidney
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD1a-autoreactive T cells recognize natural skin oils that function as headless antigens
De Jong A, et al.
Nature Immunology, 15(2), 177-177 (2014)
Diacylglycerol kinase delta and sphingomyelin synthase-related protein functionally interact via their sterile alpha motif domains
Murakami C, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 295(10), 2932-2947 (2020)
Quantification of signaling lipids by nano-electrospray ionization tandem mass spectrometry (Nano-ESI MS/MS)
Haag M, et al.
Metabolites, 2(1), 57-76 (2012)
Chiaki Murakami et al.
The Journal of biological chemistry, 295(10), 2932-2947 (2020-01-26)
The δ isozyme of diacylglycerol kinase (DGKδ) plays critical roles in lipid signaling by converting diacylglycerol (DG) to phosphatidic acid (PA). We previously demonstrated that DGKδ preferably phosphorylates palmitic acid (16:0)- and/or palmitoleic acid (16:1)-containing DG molecular species, but not
Xinxing Zhang et al.
Journal of the American Chemical Society (2018-11-22)
Nature carefully designs the components of amphiphile-composed monolayer and bilayer membranes to deliver specific functions. The compositions of these interfacial layered structures are so delicate that minute modifications can result in huge changes in function. Great efforts have been expended
Global Trade Item Number
SKUGTIN
800815C-200MG4061838177339
800815C-10MG4061838169594
800815C-25MG4061838169600