Merck
850406P
Avanti
4ME 16:0 PA
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt), powder
Synonim(y):
1,2-di-(3,7,11,15-tetrametyloheksadekanoilo)-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa); PA(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H84O8PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
783.09
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 25 mg (850406P-25mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 850406P
typ lipidu
omega FAs
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O)=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O.[Na+]
Klucz InChI
NEIUEUKNXXGRQS-BPBIDKDCSA-M
Opis ogólny
4ME 16:0 PA (1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphate) jest lipidem modyfikowanym kwasami tłuszczowymi.
Zastosowanie
4ME 16:0 PA (1,2-difytanoilo-sn-glicero-3-fosforan(sól sodowa)) może być stosowany:
  • jako wzorzec fosfolipidów do ilościowego oznaczania kwasu fosfatydowego w próbkach roślinnych przy użyciu analizy spektrometrii masowej
  • jako składnik symetrycznej/asymetrycznej dwuwarstwy lipidowej do badań biofizycznych
  • do przygotowania dwuwarstw lipidowych
Działania biochem./fizjol.
Kwas fosfatydowy (PA) może regulować wybuch oddechowy fagocytów.
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (850406P-25 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianjun Pan et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(51), 14829-14838 (2012-12-04)
Cholesterol and ether lipids are ubiquitous in mammalian cell membranes, and their interactions are crucial in ether lipid mediated cholesterol trafficking. We report on cholesterol's molecular interactions with ether lipids as determined using a combination of small-angle neutron and X-ray