Merck
700362O
Avanti
(E,E,E)-Geranylgeraniol
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,6,10,14-tetraen-1-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O
Masa cząsteczkowa:
290.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352212
NACRES:
NA.21
Próba
>99% (TLC)
Formularz
oil
opakowanie
pkg of 1 x 10 mg
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opakowanie
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700362O-10MG)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)