Kluczowe dokumenty
700166P
Avanti
Sitoindoside II
6-O-oleoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Synonim(y):
3-O-[(6′-O-oleoilo)-β-D-glukopiranozylo] sitosterol; glukoza sitosterylowa 18:1
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H92O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
841.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700166P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700166P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C53H92O7/c1-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-47(54)58-36-46-48(55)49(56)50(57)51(60-46)59-41-31-33-52(6)40(35-41)27-28-42-44-30-29-43(53(44,7)34-32-45(42)52)38(5)25-26-39(9-2)37(3)4/h16-17,27,37-39,41-46,48-51,55-57H,8-15,18-26,28-36H2,1-7H3/b17-16-/t38-,39+,41+,42+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,50-,51-,52+,53-/m1/s1
Klucz InChI
MEEONOMPSMYAQO-JXJRCNQOSA-N
Opis ogólny
Sitoindozyd-II jest acylowym glikozydem sterylowym obecnym w owocach M. paradisiaca (banan). Jest również izolowany z rośliny cykorii, Cichorium intybus L. Sitoindozyd-II jest estrem kwasu tłuszczowego steroidowego glukopiranozydu.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700166P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dinara Satmbekova et al.
Natural product research, 32(11), 1343-1347 (2017-06-21)
Cichorium intybus L. (Asteraceae family) is a world-wide grown plant known as chicory. In traditional medicine, this plant is used as diuretic, anti-inflammatory, digestive, cardiotonic and liver tonic. Chromatographic purification of the supercritical fluid extract of aerial parts of C.
R O Vilhena et al.
Journal of ethnopharmacology, 254, 112666-112666 (2020-02-23)
The Musa x paradisiaca L. inflorescence, known as banana blossom or banana heart, is used in traditional medicine for the treatment of diabetes mellitus. The aim of the study was to investigate the antidiabetic activity of aqueous extracts and fractions