66884-U
Empore™ SPE Disks
polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC), diam. 47 mm, pk of 20
Synonim(y):
polimerowa faza odwrócona, dysk SPE, 47 mm
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Empore™ SPE Disks, matrix active group polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC), diam. 47 mm, pk of 20
agency
NIOSH 5603
Poziom jakości
linia produktu
Empore™
opakowanie
pk of 20
producent / nazwa handlowa
CDS Analytical 98-0604-0223-1
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
Średnica
47 mm
grubość membrany
0.5 mm
powierzchnia
450 m2/g
grupa aktywna macierzy
polystyrene-divinylbenzene (SDB-XC)
wielkość cząstki
12 μm (spherical)
12 μm
wielkość porów
80 Å pore size
Opis ogólny
The Empore line of SPE disks comprises of the most complete line of SPE disks for extracting large volumes of aqueous samples. The product line ranges from time-tested C18 to unique phase chemistries such as carbon and the highly polar Oil & Grease disk. The disks are ideal for environmental analysis where 1 L sample volumes are not uncommon and provide an efficient alternative to LLE.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Zastosowanie
- EPA method 515.2 - Chlorinated Acids
- EPA method 526.1 - Selected Semi-volatile organics
- EPA Method 527 - Selected Pesticides & Flame Retardents
- EPA Method 553
- 8041 - Phenols
- 8081 - Organochlorine Pesticide Leachate
- 8270 - Semi-volatile Organic Compounds - TCLP Leachate
- 8321 - Phenoxyacid Herbicides - TCLP Leachate
- 8330 - Nitroaromatics and Nitroamines
- NIOSH 5602 - Alachlor in air
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)