Kluczowe dokumenty
700158P
Avanti
Sitoindoside I
6-O-palmitoyl-sitosteryl-β-D-glucose, powder
Synonim(y):
3-O-[(6′-O-palmitoilo)-β-D-glukopiranozylo] sitosterol; glukoza sitosterylowa 16:0
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C51H90 O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
815.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700158P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand 700158P
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Sitoindozyd I jest acylowym glikozydem sterylowym.
Sitoindozyd I jest obecny w owocach takich jak banan(Musa paradisiaca). Jest to fitochemiczny acylowy glikozyd steroidowy. Sitoindozyd I ma heterogeniczny skład aglikonów. Jest to środek hipoglikemiczny.
Sitoindozydy są naturalnymi sterolami, zawierającymi ergostan. Zawierają cząsteczkę glukozy przy węglu 27.
Działania biochem./fizjol.
Roślinne steryloglukozydy mają działanie neurotoksyczne i są skorelowane z patogenezą zaburzeń neurodegeneracyjnych in vivo.
Wiadomo, że sitoindozyd I wykazuje działanie przeciwwrzodowe.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700158P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Musa paradisiaca L. and Musa sapientum L.: a phytochemical and pharmacological review
Imam MZ and Akter S
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1(5), 14-20 (2011)
Anti-depressant potential of banana fruit
Milind P and Suman M
International Journal of Medical Sciences, 2(2), 148-151 (2010)
Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage (2014)
Musa paradisiaca L. and Musa sapientum L.: a phytochemical and pharmacological review
Imam MZ and Akter S
Journal of Applied Pharmaceutical Science, 1(5), 14-20 null
Fruit and vegetables: harvesting, handling and storage (2014)