Merck
700072P
Avanti
zymosterol-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
(2,2,3,4,4-D5)-5α-cholesta-8,24-dien-3β-ol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H39D5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.67
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
(2,2,3,4,4-d5)-zymosterol
Próba
>99% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 1 mg (700072P-1mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@]12CCC([C@](CC([2H])([2H])[C@@](O)([2H])C3([2H])[2H])(C)C3CC4)=C4[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,19-21,23-24,28H,6,8-17H2,1-5H3/t19-,20?,21+,23-,24+,26+,27-/m1/s1/i13D2,17D2,21D
Klucz InChI
CGSJXLIKVBJVRY-VDWRJBAWSA-N
Opis ogólny
Zymosterol-d5 jest deuterowaną formą zymosterolu. Zymosterol jest prekursorem cholesterolu, a jego synteza zachodzi w szorstkim retikulum endoplazmatycznym.
Zastosowanie
Zymosterol-d5 został użyty jako standard w chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS) do ilościowego oznaczania steroli z próbek ludzkiego osocza.
Działania biochem./fizjol.
Zymosterol jest substratem dla reduktazy 24-dehydrocholesterolu. Działa jako akceptor metylu i występuje jako ester kwasu tłuszczowego w tlenowych komórkach drożdży.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700072P-1mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
N Ariga et al.
Journal of biochemistry, 83(4), 1109-1116 (1978-04-01)
In order to identify the methyl acceptor for the methylation of sterol side-chains in ergosterol biosynthesis, Saccharomyces cerevisiae (wild type) was grown in the presence and absence of ethionine which was expected to be an inhibitor of the methylation. Gas-liquid
Y Lange et al.
The Journal of biological chemistry, 266(32), 21439-21443 (1991-11-15)
Where examined, cholesterol is synthesized in the endoplasmic reticulum; however, its precursor, zymosterol, is found mostly in the plasma membrane. The novel implication of these disparate findings is that zymosterol circulates within the cell. In tracing its movements, we have
Natalia Mast et al.
PloS one, 12(10), e0187168-e0187168 (2017-10-27)
Cytochrome P450 46A1 (CYP46A1) converts cholesterol to 24-hydroxycholesterol and thereby controls the major pathways of cholesterol removal from the brain. Cyp46a1-/- mice have a reduction in the rate of cholesterol biosynthesis in the brain and significant impairments to memory and