Kluczowe dokumenty
700099P
Avanti
lanosterol-95
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
lanosteryna; lanosta-8,24-dienol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H50O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
426.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
8,24-lanostadien-3β-ol
Próba
>95% (TLC)
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 1 × 100 mg (700099P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700099P-5mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1C([C@H]2[C@](CC1)(C3=C([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCC=C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C30H50O/c1-20(2)10-9-11-21(3)22-14-18-30(8)24-12-13-25-27(4,5)26(31)16-17-28(25,6)23(24)15-19-29(22,30)7/h10,21-22,25-26,31H,9,11-19H2,1-8H3/t21-,22-,25+,26+,28-,29-,30+/m1/s1
Klucz InChI
CAHGCLMLTWQZNJ-BQNIITSRSA-N
Opis ogólny
Lanosterol jest tetracyklicznym triterpenem typu lanostanu. Jest pierwszym sterolem w szlaku biosyntezy lipidów.
Działania biochem./fizjol.
Lanosterol blokuje powstawanie zaćmy, hamuje zmętnienie soczewki i odwraca agregację kryształów.
Opakowanie
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700099P-100 mg)
Fiolka z zakrętką z bursztynowego szkła o pojemności 5 ml (700099P-5mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lanosterol synthase pathway alleviates lens opacity in age-related cortical cataract
Shen X, et al.
Journal of Ophthalmology, 2018 (2018)
Tetracyclic triterpenes from Inonotus obliquus (PERS.) PIL.(CHAGA) growing in Russia
Zhukovich EN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 44(9), 495-496 (2010)