Kluczowe dokumenty
610037
Avanti
Ramka i pokrywa ELISA (96 dołków)
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
opakowanie
pkg of 1 ea (610037-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Produkt towarzyszący dla testu ELISA 10397 firmy Avanti.
ELISA Snoopers to 8-dołkowe paski wstępnie pokryte pojedynczym gatunkiem lipidów wysokiej jakości. Mogą być używane do badania interakcji białko-lipid oraz charakteryzowania i miareczkowania białek wiążących lipidy. Ten format zapewnia następujące korzyści:
  • ilościowe badania wiązania lipidów z białkami
  • montaż płytki 96-dołkowej przy użyciu tylko lipidów będących przedmiotem zainteresowania w badaniach wiązania
  • elastyczność - użycie od 8 do 96 dołków i od 1 do 12 lipidów w zależności od potrzeb.
8-dołkowe paski są dostępne z optycznie przezroczystymi, białymi lub czarnymi powierzchniami do stosowania odpowiednio w testach kolorymetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych. Paski Avanti Lipid Snoopers ELISA umożliwiają jednoczesne badanie wielu próbek na jednej płytce, dzięki czemu stanowią doskonałe uzupełnienie pasków nitrocelulozowych Avanti Lipid Snoopers.
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Snoopers is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)