Kluczowe dokumenty
330603
Avanti
DMPC ELISA (bezbarwny)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
DMPC ELISA 10397, przezroczysty, do stosowania w aplikacjach absorbancji
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
ELISA 10397 to 8-dołkowe paski wstępnie pokryte pojedynczym gatunkiem lipidu wysokiej jakości. Mogą być stosowane do badania interakcji białko-lipid oraz charakteryzowania i miareczkowania białek wiążących lipidy. Ten format zapewnia następujące korzyści:
  • ilościowe badania wiązania lipidów z białkami
  • montaż płytki 96-dołkowej przy użyciu tylko lipidów będących przedmiotem zainteresowania w badaniach wiązania
  • elastyczność - użycie od 8 do 96 dołków i od 1 do 12 lipidów w zależności od potrzeb.
8-dołkowe paski są dostępne z optycznie przezroczystymi, białymi lub czarnymi powierzchniami do stosowania odpowiednio w testach kolormetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych. Paski Avanti Lipid Snoopers ELISA umożliwiają jednoczesne badanie wielu próbek na jednej płytce, dzięki czemu stanowią doskonałe uzupełnienie pasków nitrocelulozowych Avanti Lipid Snoopers.
Opakowanie
Pasek ELISA zapakowany w foliowy woreczek (330603-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Snoopers is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)