Merck
330678
Avanti
SM ELISA (bezbarwny)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Brain Sphingomyelin ELISA 10397, przezroczysty, do stosowania w aplikacjach absorbancji
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
opakowanie
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Avanti Lipid 10397 to mikromacierze lipidowe przydatne w pomiarach półilościowych. Są one stosunkowo stabilne i zapewniają wyższą czułość w porównaniu z konwencjonalnymi metodami immunoenzymatycznymi (ELISA). Sfingomielina (SM) jest sfingolipidem obecnym w ośrodkowym układzie nerwowym jako składnik osłonki mielinowej i komórek neuronalnych. Jest syntetyzowana z ceramidu w Golgim. Kwaśna sfingomielinaza (aSMaza) degraduje SM.
ELISA 10397 to 8-dołkowe paski wstępnie pokryte pojedynczym gatunkiem lipidu wysokiej jakości. Mogą być stosowane do badania interakcji białko-lipid oraz charakteryzowania i miareczkowania białek wiążących lipidy. Ten format zapewnia następujące korzyści:
  • ilościowe badania wiązania lipidów z białkami
  • montaż płytki 96-dołkowej przy użyciu tylko lipidów będących przedmiotem zainteresowania w badaniach wiązania
  • elastyczność - użycie od 8 do 96 dołków i od 1 do 12 lipidów w zależności od potrzeb.
8-dołkowe paski są dostępne z optycznie przezroczystymi, białymi lub czarnymi powierzchniami do stosowania odpowiednio w testach kolormetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych. Paski Avanti Lipid Snoopers ELISA umożliwiają jednoczesne badanie wielu próbek na jednej płytce, dzięki czemu stanowią doskonałe uzupełnienie pasków nitrocelulozowych Avanti Lipid Snoopers.
Działania biochem./fizjol.
Sfingomielina (SM) uczestniczy w procesie zapalnym i szlakach sygnalizacyjnych. Jest kluczowym regulatorem integralności mieliny, dojrzewania aksonów, procesów poznawczych i rozwoju mózgu. Stosunek SM do ceramidu ma kluczowe znaczenie, ponieważ wysoki poziom ceramidu jest związany z depresją. Zmieniony poziom sfingomieliny z powodu niedoboru sfingomielinazy powoduje chorobę Niemanna-Picka.
Opakowanie
Pasek ELISA zapakowany w foliowy woreczek (330678-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Snoopers is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sphingolipid metabolism in neural cells
van ED, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1758(12), 1978-1994 (2006)
Sphingolipids: membrane microdomains in brain development, function and neurological diseases
Olsen ASB and Faergeman NJ
Open Biology, 7(5), 170069-170069 (2017)
Sphingomyelin in brain and cognitive development: preliminary data
Schneider N, et al.
eNeuro (2019)
Avanti lipid tools: connecting lipids, technology, and cell biology
Sims KH, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1841(8), 1038-1048 (2014)