Kluczowe dokumenty
330633
Avanti
18:1 PI(4,5)P2 ELISA (bezbarwny)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
18:1 PI(4,5)P2 ELISA 10397, bezbarwny
About This Item
Kod UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.84
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
opakowanie
1 ea of 1 × (ELISA strip packaged in foil pouch)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
ELISA 10397 to 8-dołkowe paski wstępnie pokryte pojedynczym gatunkiem lipidu wysokiej jakości. Mogą być stosowane do badania interakcji białko-lipid oraz charakteryzowania i miareczkowania białek wiążących lipidy. Ten format zapewnia następujące korzyści:
8-dołkowe paski są dostępne z optycznie przezroczystymi, białymi lub czarnymi powierzchniami do stosowania odpowiednio w testach kolormetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych. Paski Avanti Lipid Snoopers ELISA umożliwiają jednoczesne badanie wielu próbek na jednej płytce, dzięki czemu stanowią doskonałe uzupełnienie pasków nitrocelulozowych Avanti Lipid Snoopers.
- ilościowe badania wiązania lipidów z białkami
- montaż płytki 96-dołkowej przy użyciu tylko lipidów będących przedmiotem zainteresowania w badaniach wiązania
- elastyczność - użycie od 8 do 96 dołków i od 1 do 12 lipidów w zależności od potrzeb.
8-dołkowe paski są dostępne z optycznie przezroczystymi, białymi lub czarnymi powierzchniami do stosowania odpowiednio w testach kolormetrycznych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych. Paski Avanti Lipid Snoopers ELISA umożliwiają jednoczesne badanie wielu próbek na jednej płytce, dzięki czemu stanowią doskonałe uzupełnienie pasków nitrocelulozowych Avanti Lipid Snoopers.
Zastosowanie
18:1 PI(4,5)P2 ELISA został użyty jako pasek lipidowy w teście interakcji lipid-białko.
Opakowanie
Pasek ELISA zapakowany w foliowy woreczek (330633-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Snoopers is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate, cholesterol, and fatty acids modulate the calcium-activated chloride channel TMEM16A (ANO1)
De Jesus-Perez JJ, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids (2017)