Kluczowe dokumenty
CLS2580
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
high binding surface, without stripwell holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiały
flat bottom clear polystyrene (96-well)
round wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
opakowanie
plate of 12 strips
producent / nazwa handlowa
Corning 2580
rozmiar
96 wells
pojemność dołka
360 μL
pojemność robocza dołka
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
high binding surface
Opis ogólny
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)