Kluczowe dokumenty
BR782301
BRAND® strip plates
size 96 wells, 12xF8, MB, dividable: yes
Synonim(y):
Mikroprobówki z zakrętkami, Probówki do mikrowirówki, Zakrętki
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Materiały
polystyrene
transparent wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
12xF8, MB
pureGrade
opakowanie
pack of 100 ea
pkg of (4 bags of 25)
producent / nazwa handlowa
BRAND 782301
rozmiar
96 wells
typ wiązania
medium binding surface
Opis ogólny
  • Płytki paskowe1191 są polistyrenowe, przezroczyste z siatką, paski po 8 dołków, podzielne i z płaskim dnem.
  • Optymalne powierzchnie zapewniają optymalne wyniki.
  • Niezawodna jakość przetestowana przez niezależne laboratoria.
  • Idealne właściwości wizualne i doskonała elastyczność.
  • Zgodne z normami produkcyjnymi ANSI/SLAS.
Cechy i korzyści
  • Optymalne powierzchnie dla optymalnych wyników
  • Niezawodna jakość w pomieszczeniach czystych
  • Testowane przez niezależne laboratoria
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRANDplates is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR782301-100EA4061831860955