Kluczowe dokumenty
300113S
Avanti
Control (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Control (Pegylated Liposomal Vehicle), frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Próba
>99% (HPLC/MS)
Formularz
solution
opakowanie
pkg of 1 × 2 mL (300113S-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Formulation: A Pegylated, long-circulating liposomal formulation with an ammonium sulfate core. Liposomes are stored frozen for a longer shelf life.
Zastosowanie
Control (2mL vial) may be used as a vehicle control liposome for liposomal encapsulated doxorubicin (Dox-NP).
Opakowanie
10 mL clear serum vial (300113S-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)