Kluczowe dokumenty
G2164
Gluconolactone
99.0-101.0%, meets USP testing specifications
Synonim(y):
D-(+)-Gluconic acid δ-lactone, δ-Gluconolactone, 1,2,3,4,5-Pentahydroxycaproic acid δ-lactone, D-(+)-Dextronic acid δ-lactone
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
corn
Poziom jakości
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Próba
99.0-101.0%
Formularz
crystalline
kolor
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
ciąg SMILES
OC[C@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3-,4+,5-/m1/s1
Klucz InChI
PHOQVHQSTUBQQK-SQOUGZDYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- to control the acidification kinetics of natural rubber latex (NRL) suspensions
- to study its effects on inhibition and disintegration of collagen fibrils
- to prepare alginate hydrogel
Działania biochem./fizjol.
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?