Key Documents
300112S
Avanti
Dox-NP (2mL vial)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Dox-NP (2mL vial)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
opis
Dox-NP (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Próba
>99% (HPLC/MS)
Postać
dispersion
opakowanie
pkg of 1 × 2 mL (300112S-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Dox-NP(2mL vial) is suitable for use:
  • in ultraviolet-visible (UV-vis) spectra, cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) and analytical ultracentrifuge experiments
  • in transmission electron microscopy (TEM) imaging studies
  • to analyse the effect of gold nanoparticle loaded liposomes on anti-tumor and cytotoxicity properties of DOX-NP on Ehrlich tumor
Działania biochem./fizjol.
Dox-NP (doxorubicin loaded nanoparticles) is a liposomal drug encapsulating doxorubicin. This encapsulation reduces the side effects of doxorubicin and increases the effective local dose.
Opakowanie
10 mL amber serum vial (300112S-1EA)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Dox-NP is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced Ehrlich tumor inhibition using DOX-NP and gold nanoparticles loaded liposomes
Mady MM, et al.
Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 1(28), 2321-2325 (2015)
Transmission electron microscopy as a tool for the characterization of soft materials: application and interpretation
Franken LE, et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 4(5), 1600476-1600476 (2017)
Analytical ultracentrifugation for analysis of doxorubicin loaded liposomes
Mehn D, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 523(1), 320-326 (2017)