300115S
Avanti
10396 (fiolka 5 ml)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonim(y):
Dox-NP™ (5mL vial)
About This Item
Polecane produkty
opis
Dox-NP™ (Liposomal Encapsulated Doxorubicin)
frozen liposomal suspension (buffer - 10% w/w sucrose, 10 mM histidine ~pH 6.5)
Próba
>99% (HPLC/MS)
Formularz
dispersion
opakowanie
pkg of 1 × 5 mL (300115S-1EA)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research™ - A Croda Brand
Zastosowanie
advanced drug delivery
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)