Z804622
Round crystal window
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Polecane produkty
Materiały
CaF2
metody
IR spectroscopy: suitable
śr. × grubość
13 mm × 2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cut and polished quality crystal windows.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)