Kluczowe dokumenty
Z766941
IKA® EuroStar 60 Control
AC/DC input 110 V AC, US 2-pin plug
Synonim(y):
Mieszadło górne, mieszadło laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
IKA 4440001
zakres pomiaru temperatury
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
Parametry
0-2000 rpm speed
szer. × wys. × śr.
86 mm × 267 mm × 230 mm
Średnica
0.5-10 mm , chuck range
śr. wewn. wałka
11 mm
pojemność mieszadła
40 L
lepkość
50000 mPa.s
Opis ogólny
Uniwersalne mieszadło laboratoryjne wyposażone w zdejmowany kontroler bezprzewodowy i cyfrowy wyświetlacz TFT. Automatycznie dostosowuje prędkość za pomocą technologii sterowanej mikroprocesorem w zakresie prędkości 0/30 - 2000 obr.
Mieszadło jest wyposażone w interfejs RS 232 i USB do sterowania i dokumentowania wszystkich parametrów. Zintegrowany wyświetlacz trendu momentu obrotowego służy do pomiaru zmian lepkości.
Zainstalowane obwody bezpieczeństwa zapewniają automatyczne odcięcie w warunkach przeciążenia. Ciągłe porównywanie prędkości obrotowej wału z prędkością pożądaną jest utrzymywane, a odchylenia są regulowane automatycznie. Gwarantuje to stałą prędkość nawet przy zmianach lepkości próbki.
  • Bezstopniowa regulacja prędkości
  • Przelotowe wały mieszadła
  • Ochrona przed przeciążeniem
  • Krótkotrwałe przeciążenie
  • Smukła obudowa
  • Cicha praca
  • Wyświetlacz kodów błędów
Informacje prawne
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)