Kluczowe dokumenty
Z190276
Sigma-Aldrich
Arrow electric lab stirrer
speed 0-1750 rpm, direct, output0.066 hp
Synonim(y):
mieszadło miksera, mikser laboratoryjny, miksery laboratoryjne
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
wejście AC/DC
115 V
115 V
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Arrow Engineering 1750
dostępność
not available in EU
Parametry
0-1750 rpm speed
moc wyjściowa
0.066 hp
Opis ogólny
Całkowicie zamknięty, niewentylowany silnik chroni przed korozyjnymi oparami i pyłem. Z włącznikiem/wyłącznikiem, wyłącznikiem i regulacją prędkości. Zawiera pręt nośny 9/16 × 10 cali i średnicę 3/8. × 12 cali. L SS i śmigło.
Jakość
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)