Key Documents
Z190268
Arrow electric lab stirrer
gear, speed 0-850 rpm, output0.10 hp
Synonim(y):
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
wejście AC/DC
115 V
115 V
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Arrow Engineering 850
dostępność
not available in EU
Parametry
0-850 rpm speed
moc wyjściowa
0.10 hp
Opis ogólny
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
Jakość
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)