Kluczowe dokumenty
Z755532
Mini BlotBoy 3D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opis
tilt angle: +/- 8°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1008-230-UK plug
Parametry
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
szer. × śr. × wys.
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
10.5 in. (27 cm) × 7.5 in. (19 cm)
Opis ogólny
Bujaki platformowe Mini BlotBoy zapewniają doskonały trójwymiarowy ruch dla wszystkich zastosowań związanych z blotami. Kąt nachylenia i prędkość zostały optymalnie ustawione dla delikatnego, ale dokładnego mieszania w tackach żelowych, pudełkach i innych płaskich naczyniach.
Mini BlotBoys są dostarczane z autoklawowalnymi płaskimi matami i są idealne do płukania blotów i barwienia/odbarwiania żeli. Zaprojektowany, aby zaoszczędzić miejsce na stole, Mini BlotBoy jest dostarczany z platformą o wymiarach 10,5 x 7,5 cala. Mini BlotBoy może przyjmować platformy, które można układać w stosy, obsługuje obciążenia do 2 kg i ma bezobsługowe silniki bezszczotkowe; bezpieczne do stosowania w chłodniach i inkubatorach.
Informacje prawne
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)