Kluczowe dokumenty
Z755710
BenchRocker™ 3D nutating shaker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
About This Item
Polecane produkty
opis
tilt angle: 0 to 30°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D2300-230-UK plug
Parametry
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
szer. × śr. × wys.
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
Opis ogólny
Użytkownik może dostosować oba parametry do rozmiaru naczynia i objętości mieszanej cieczy, uzyskując optymalne wyniki. Technologia przechylania nie wymaga narzędzi ani demontażu. Wystarczy chwycić platformę obiema rękami i przesunąć do żądanej pozycji.
Model ten zawiera zarówno płaskie, jak i wgłębione (autoklawowalne) maty do mieszania szerokiej gamy probówek i innych naczyń.
Platformy do układania w stosy można nabyć jako akcesoria, co skutecznie podwaja powierzchnię użytkową każdego modelu. Urządzenie jest wyposażone w bezobsługowy, bezszczotkowy silnik, zdolny do przenoszenia obciążeń do 4,4 kg i może być bezpiecznie używane w chłodniach i inkubatorach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)