Merck
Z755567
BlotBoy 3D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Synonim(y):
Wytrząsarka 3D, bibuła, blot rocker, immunoblotting, mikser, mycie blotem, sprzęt do mieszania żyratorowego, sprzęt do usuwania zanieczyszczeń
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opis
tilt angle: +/- 8°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1308-230-UK plug
Parametry
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
szer. × śr. × śr.
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. × 12 in.
Opis ogólny
Bujaki platformy BlotBoy zapewniają doskonały trójwymiarowy ruch dla wszystkich zastosowań związanych z blotem. Kąt nachylenia i prędkość zostały optymalnie ustawione w celu delikatnego, ale dokładnego mieszania w tackach żelowych, pudełkach i innych płaskich naczyniach.
BlotBoys są dostarczane z autoklawowalnymi płaskimi matami i są idealne do płukania blotów i barwienia/odbarwiania żeli. Zaprojektowany, aby zwiększyć powierzchnię użytkową stołu o 80%, BlotBoy jest dostarczany z platformą 12 x 12 cali.
BlotBoy może przyjmować platformy, które można układać w stosy, obsługuje obciążenia do 2 kg i jest wyposażony w bezobsługowe silniki bezszczotkowe; bezpieczny do stosowania w chłodniach i inkubatorach.
Informacje prawne
BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)