Kluczowe dokumenty
Z363626
Sigma-Aldrich
Shaker platform
vibrating platform, size 1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Właściwości
capacity 3 lb (1.4 kg)
producent / nazwa handlowa
Bel-Art
rozmiar
1.52 mm (0.06 in.) , orbiting diameter
Opis ogólny
Możliwość mieszania do czterech płytek mikrotitracyjnych lub dwóch kolb hodowlanych. Mniejsza średnica orbity sprawia, że jest to przede wszystkim platforma wibracyjna.
By placing this platform on top of any magnetic stirrer, it becomes an inexpensive orbital or vibrating shaker. Featuring non-skid surface that prevents samples from falling off, and an easy lift and carry design. Platform is 225 mm (87/8in.) square by 53 mm (21/4in.) high.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)