BAF183850000
SP 8949 1718 Ekonomiczne mocowanie tłumiące drgania
L × W × H 15.4 in. (390 mm) × 13.5 in. (340 mil) × 4.6 in. (118 mm)
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18385-0000
dł. × szer. × wys.
15.4 in. (390 mm) × 13.5 in. (340 mil) × 4.6 in. (118 mm)
Opis ogólny
Mocowania tłumiące drgania 1718ułatwiają optymalne użytkowanie i pomagają chronić sprzęt elektromechaniczny i optyczny przed nadmiernym zużyciem, a nawet uszkodzeniami strukturalnymi, które mogą być spowodowane narażeniem na wibracje.
Cechy i korzyści
- Wytrzymała, wysokoudarowa powłoka z polistyrenu
- Gładka, antypoślizgowa powierzchnia robocza z neoprenu; łatwa do czyszczenia
- 2427 uchwytów tłumiących w każdym rogu wspiera platformę o wadze 20,8 kg (46 funtów)
- Powierzchnia platformy: 34 x 27,5 cm (13½ x 11")
- Maksymalna waga do skutecznego tłumienia drgań: 11 kg (24 funty)
- Waga transportowa: 24 kg (53 funty)
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibrasorb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vibro-Absorber is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)