CLS6781FP
Corning® LSE™ low speed orbital shakers
low speed orbital shaker, w/ flat platform, 230V, EU plug, 1/cs
Synonim(y):
laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Polecane produkty
wejście AC/DC
230 V AC, Schuko plug
opakowanie
case of 1
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Corning 6781-FP
Parametry
3-60 rpm speed
dł. × szer. × wys.
25.5 cm × 32.0 cm × 16.0 cm
masa
5 kg
przydatność
suitable for (ideal for staining and washing of fragile gels)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Speed can be set from 3 to 60 rpm and the timer can be set for up to 2 hours or for continuous operation.
- Gentle motion prevents foaming of liquids
- Simple analog control with easy-turn knobs
- 19 mm orbit for blotting, gel staining and general mixing
- Safe for cold room and incubator use
Zastosowanie
- Ideal for staining and washing of fragile gels
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6781FP-1EA | 4061832902722 |