Z742451
Orbi-Shaker™ MP with 4 position micro plate platform
AC/DC input 230 V AC, EuroPlug
Synonim(y):
Wytrząsarka tłokowa, wytrząsarka laboratoryjna, wytrząsarka pozioma
About This Item
Polecane produkty
Właściwości
3 mm orbit
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BT1502-E
Parametry
200-1500 rpm speed (10 RPM increment)
4-65 °C temperature
szer. × śr. × wys.
13.1 in. × 11.74 in. × 4.7 in.
masa
12
pojemność
capacity(max 4 microplates)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cyfrowy mikroprocesor zapewnia dokładną kontrolę prędkości bezszczotkowego, bezobsługowego napędu silnika, a zarówno prędkość, jak i czas mogą być jednocześnie wyświetlane na dużym wyświetlaczu LED.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742451-1EA | 4061826161593 |