Kluczowe dokumenty
Z674575
GyroMini nutating mixer
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
akcesoria do sprzętu laboratoryjnego
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
producent / nazwa handlowa
Labnet S0500-230V-UK
Opis ogólny
  • Mały rozmiar oznacza mniej miejsca na stole
  • Działanie żyroskopowe zapewnia delikatne i dokładne mieszanie
  • Idealny do mieszania próbek krwi w probówkach wirówkowych
  • Stała prędkość i skok zapewniają optymalne mieszanie
  • Bezpieczny do użytku w chłodniach
GyroMini jest dostarczany z matą z wgłębieniami do stabilnego mocowania probówek.
Informacje prawne
GyroMini is a trademark of Labnet Intl., Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)