Z742531
Mini Nutating Rocker with flat mat, platform 8 x 6 in.
AC/DC input 230 V AC, UK plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.73
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 1
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific H3D1020-E-UK
rozmiar platformy
8 in. × 6 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mini Nutating Rocker jest przedstawiony wewnątrz inkubatora MyTemp; (dostarczany z matami płaskimi i wgłębionymi) dla Benchmark MyTemp Mini Digital Incubator H2200-H i H2200-HC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742531-1EA | 4061826237434 |