Kluczowe dokumenty
Z755494
BenchRocker™ variable 2D rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
Bujak 2D, Bujak bezpieczny dla inkubatora, Bujak z możliwością sztaplowania, barwienie żelem, bujak do laboratoriów molekularnych, spryskiwacz
About This Item
Polecane produkty
opis
tilt angle: 0 to 30°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR2000-230-UK plug
Parametry
2-30 rpm speed
4-65 °C temp. range
5 lb load
szer. × śr. × wys.
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
14 in. (35 cm) × 12 in. (30 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Cicha, wysokowydajna, wielofunkcyjna bujak platformowy.
- Dostępne są autoklawowalne, płaskie, antypoślizgowe maty gumowe.
- Bezobsługowe silniki bezszczotkowe.
- Działa w chłodniach do 4°C i inkubatorach do 65°C.
- Udźwig - 2,0 kg (4,4 funta).
- Dostarczany z dodatkowymi akcesoriami, takimi jak opcjonalna platforma do układania w stosy i mata z wgłębieniami.
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z755494-1EA | 4061834789758 |