Key Documents
Z755435
BenchBlotter™ 2D platform rocker
AC/DC input 230 V AC, UK plug, CE compliant
Synonim(y):
2D rocker, blot washer, gel staining, incubator safe rocker, molecular laboratory rocker, stackable rocker
About This Item
Polecane produkty
opis
tilt angle: +/- 8°
Właściwości
CE compliant
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BR1000-230-UK plug
Parametry
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
szer. × śr. × wys.
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
wyposażenie dodatkowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)