Kluczowe dokumenty
Z755508
Platforma do układania w stos z płaską matą do bujaka platformowego 7169 ze zmienną platformą 2D
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific
Opis ogólny
Platforma do układania w stosy, bardzo duża, 14 x 12 cali z płaską matą i umożliwiająca oddzielenie platform o 3,0 cale.
Informacje prawne
BenchRocker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)