Kluczowe dokumenty
Z755575
Platforma do układania w stos dla 7171
pkg of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D-STACK
Opis ogólny
Platforma do układania w stos, mała 10,5x7,5 cala z płaską matą i zapewniająca 3,0-calową separację platform
Informacje prawne
Mini BlotBoy is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)