Kluczowe dokumenty
Z755540
BlotBoy™ 3D platform rocker
AC/DC input 115 V AC
Synonim(y):
Wytrząsarka 3D, bibuła, blot rocker, immunoblotting, mikser, mycie blotem, sprzęt do mieszania żyratorowego, sprzęt do usuwania zanieczyszczeń
About This Item
Polecane produkty
opis
tilt angle: +/- 8°
Właściwości
CSA approved: no
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific B3D1308
Parametry
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
4.5 lb load
szer. × śr. × śr.
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm) × 8 in. (20 cm)
platforma dł. × szer.
12 in. × 12 in.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
BlotBoys są dostarczane z autoklawowalnymi płaskimi matami i są idealne do płukania blotów i barwienia/odbarwiania żeli. Zaprojektowany, aby zwiększyć powierzchnię użytkową stołu o 80%, BlotBoy jest dostarczany z platformą 12 x 12 cali.
BlotBoy może przyjmować platformy, które można układać w stosy, obsługuje obciążenia do 2 kg i jest wyposażony w bezobsługowe silniki bezszczotkowe; bezpieczny do stosowania w chłodniach i inkubatorach.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z755540-1EA | 4061834789796 |