Z743706
ART® Barrier Tip
ART 1250 REACH (extended length tip), size 1250 μL, hinged rack, sterile
Synonim(y):
Końcówki barierowe w aerozolu, Końcówki filtrów barierowych, końcówka bariery, końcówka filtra, końcówka pipety, końcówka pipety filtrującej, sterylna barierowa końcówka pipety
About This Item
Polecane produkty
sterylność
sterile
Właściwości
ART 1250 REACH (extended length tip)
hinged rack
opakowanie
pkg of 4X768 ea
producent / nazwa handlowa
Molecular BioProducts 2080-HR
metody
PCR: suitable
rozmiar
1250 μL
pojemność
1250 μL
typ wiązania
low binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Obsługa cieczy
- Biologia molekularna
- PCR
- Biotechnologia
Cechy i korzyści
- Końcówki barierowe ART zapewniają pełną ochronę przed aerozolami i zanieczyszczeniami płynnymi.
- Końcówki są wolne od DNazy, RNazy, DNA, ATP, inhibitorów PCR i endotoksyn.
- Sztaplowane opakowanie końcówek barierowych umożliwia przejście końcówek przez przesunięte otwory w dolnej wkładce.
- Prowadnice rękawa blister ułatwiają płynne przenoszenie wkładów końcówek do stojaka.
- Zewnętrzny rękaw chroni końcówki przed zewnętrznym zanieczyszczeniem podczas uzupełniania wkładów.
- Opcja pakowania końcówek pomaga zmniejszyć ilość odpadów plastikowych.
- Sztywna konstrukcja wkładów zapewnia niezawodne ładowanie końcówek.
- Numer partii i opis są drukowane na każdym wkładzie w celu łatwego śledzenia i identyfikacji.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z743706-4X768EA |