About This Item
Kod UNSPSC:
27112105
NACRES:
MA.01
Polecane produkty
Właściwości
tip style (fine points.)
producent / nazwa handlowa
Aven 18023ARS
metody
PCR: suitable
Długość
125 mm (4.75 in.)
Opis ogólny
Innowacyjna pęseta Artis firmy Aven ustanowiła nowy precedens w dziedzinie precyzji. Nasza najnowocześniejsza konstrukcja charakteryzuje się wygięciem pod kątem na końcu końcówki, co zapewnia bardziej miękki chwyt o dużej powierzchni, który zmniejsza zmęczenie dłoni, zwiększając produktywność.
Wytrzymała pęseta jest chroniona atrakcyjną powłoką bezpieczną dla ESD, a wysoce wypolerowane końcówki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami pozwalają operatorom obsługiwać bardzo cienki drut, miniaturowe części, komponenty elektryczne i inne delikatne materiały w ograniczonej przestrzeni bez ryzyka uszkodzenia.
Wytrzymała pęseta jest chroniona atrakcyjną powłoką bezpieczną dla ESD, a wysoce wypolerowane końcówki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami pozwalają operatorom obsługiwać bardzo cienki drut, miniaturowe części, komponenty elektryczne i inne delikatne materiały w ograniczonej przestrzeni bez ryzyka uszkodzenia.
Zastosowanie
Doskonały do ogólnego montażu, z mocnymi drobnymi punktami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z742669-1EA | 4061835516568 |