Kluczowe dokumenty
Z742498
Solid block for MyBlock Mini dry bath
H 1.25 in.
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NC.21
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH100-01
Wysokość
1.25 in.
32 mm
Opis ogólny
Solid Block. 1.25in/32mm in height
Informacje prawne
MyBlock is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)