Z742360
2MAG distriBOX 8
8-way distributor for the synchronous operation of 2, 4, 6 or 8 MIXdrive stirring drives
Synonim(y):
skrzynka połączeniowa napędu mieszającego
About This Item
Kod UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.72
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
producent / nazwa handlowa
2mag 49008
szer. × śr. × wys.
48 mm × 92 mm × 25 mm
dł. kabla
49 cm (19.3 in.)
masa
0.5 kg (1.10 lb)
Opis ogólny
8-krotny rozdzielacz do zsynchronizowanej pracy 2, 4, 6 lub 8 napędów mieszających 2mag MIXdrive. Wymaga 2, 4, 6 lub 8 napędów mieszających i 1 jednostki sterującej. Korzyści obejmują identyczne warunki pracy, synchroniczne prędkości, taką samą moc mieszania i oszczędność miejsca. Moc mieszania z jednostki sterującej zostanie równo podzielona na każdy napęd mieszający (np. 20 W podzielone na 5 W na każdy z 4 napędów mieszających, 40 W podzielone na 20 W na każdy z 2 napędów mieszających itd.)
Kompatybilny z następującymi napędami mieszającymi: 2mag cuvetteMIXdrive Stirring Drive, 2mag MIXdrive 1 XS (i HT) Stirring Drive, 2mag MIXdrive 1 eco (i HT) Stirring Drive oraz 2mag MIXdrive 1 (i HT) Stirring Drive.
Kompatybilny z następującymi jednostkami sterującymi: 2mag MIXcontrol 20 (i RS232) Control Unit oraz 2mag MIXcontrol 40 (i RS232) Control Unit.
Kompatybilny z następującymi napędami mieszającymi: 2mag cuvetteMIXdrive Stirring Drive, 2mag MIXdrive 1 XS (i HT) Stirring Drive, 2mag MIXdrive 1 eco (i HT) Stirring Drive oraz 2mag MIXdrive 1 (i HT) Stirring Drive.
Kompatybilny z następującymi jednostkami sterującymi: 2mag MIXcontrol 20 (i RS232) Control Unit oraz 2mag MIXcontrol 40 (i RS232) Control Unit.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)