Z740834
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 25 mL, subdivision, 0.50 mL, tol. 0.50 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
About This Item
Kod UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
subdivision 0.50 mL
opakowanie
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.50 mL
pojemność
25 mL
Opis ogólny
Cylindry miarowe z przezroczystego szkła borokrzemianowego ze zdejmowaną plastikową podstawą i plastikową osłoną chroniącą przed stłuczeniem. Dokładność klasy B. Podziałka "To Contain".
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)