Kluczowe dokumenty
Z326615
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
polypropylene stopper
Połączenie
joint: ST/NS neck14/23
opis
calibrated to contain (TC, IN)
sterylność
non-sterile
Właściwości
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
BRAND
zakres pomiaru objętości
200 mL, accuracy: 0.15 mL
pojemność
200 mL
Opis ogólny
Volumetric flasks according to DIN EN ISO 1042, Class A, conformity certified. Made from Boro 3.3. Supplied with a square-grip PP stopper. Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Inne uwagi
BR37250 (India)
Informacje prawne
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page contains detailed information on working with volumetric flasks and how to prepare a standard solution with a volumetric flask.